Learn More
(S)-1-Phenyl-1,3-propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10740755
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-1-Phenyl-1,3-propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10740755
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10740755
Marke: Thermo Scientific Acros 417762500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 96854-34-1 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96854-34-1
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00221510
InChI-Schlüssel RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N
Synonym 1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc
PubChem CID 6950537
IUPAC-Name (1S)-1-Phenylpropan-1,3-Diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62.0°C to 66.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand −54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane)
Spezifische Drehung − 54.50
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0332548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number417760050,417760010,417762500
ChargennummerA0442956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number417760050,417760010,417762500
ChargennummerA0332548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number417760050,417760010,417762500
Produktidentifikator
  • (S)-1-Phenyl-1,3-propanediol
Name des Produkts
(S)-1-Phenyl-1,3-propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >