Learn More
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343526
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343526
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11343526
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14422.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 74163-81-8 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74163-81-8
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.20
MDL-Nummer MFCD00144533
InChI-Schlüssel BWKMGYQJPOAASG-VIFPVBQESA-N
Synonym l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, h-tic-oh, l-porretine, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, unii-737g46u1np, s---1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 2733226
IUPAC-Name (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 4842199
Optische Drehung −163° (c=2 in 1N NaOH)
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY08J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 ArtikelnummerL14422.06,L14422.03,L14422.14
ChargennummerM25I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 ArtikelnummerL14422.06,L14422.03,L14422.14
ChargennummerS27I035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 ArtikelnummerL14422.06,L14422.03,L14422.14
Chargennummer90008529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL14422.06,L14422.03,L14422.14
ChargennummerLF004051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerL14422.06,L14422.03,L14422.14
Name des Produkts
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >