missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RXRA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

136.48 CHF - 385.92 CHF

Spezifikation

Antigen RXRA
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16817133
Unterlagen ansehen
Proteintech
10631-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16807133
Unterlagen ansehen
Proteintech
10631-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Retinoic Acid (RA; active metabolite of vitamin A) plays a prominent role in regulating the transition of proliferating precursor cells (such as carcinoma cells and neuronal precursors) to postmitotic differentiated cells. The Retinoid X Receptors (RXRs) family (RXR alpha, beta, and gamma), preferentially bind 9-cis -RA and regulate gene transcription by forming heterodimers with a second family of RA receptors. RAs have been suggested to potentially play a therapeutic role in cervical cancer. RAs are known to play key roles in neuronal development and an increasing body of evidence indicates that retinoid signaling may regulate synaptic plasticity and associated learning and memory behaviors.
Spezifikation

Spezifikation

RXRA
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P19793, P28700, Q05343
20181, 25271, 6256
RXRA Fusion Protein Ag0987
Primary
-20°C
RXRA
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
NR2B1, Retinoid X receptor alpha, retinoid X receptor, alpha, RXRA
RXRA
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
RXRA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt