Learn More
Rutheniumpulver, 99. >99 % (Metallbasis ohne Ca), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Artikelnummer.: 15424915
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rutheniumpulver, 99. >99 % (Metallbasis ohne Ca), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 15424915
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15424915
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044879.06
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium
Farbe Grau
Aussehen gray powder
Dichte 12.45g/cm3
Prozentgehaltsbereich >99.99% (Metals basis excluding Ca)
Menge 5 g
Netzgröße -200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX17K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number044879.03,044879.14,044879.06
ChargennummerU27K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog Number044879.03,044879.14,044879.06
ChargennummerW14J033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number044879.03,044879.14,044879.06
ChargennummerB15W028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044879.03,044879.14,044879.06
ChargennummerQ12H080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044879.03,044879.14,044879.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rutheniumpulver, 99. >99 % (Metallbasis ohne Ca), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >