Learn More
Ruthenium(III)-Nitrosylnitrat in verdünnter Salpetersäure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 34513-98-9 | N4O10Ru | 317.09 g/mol
91.15 CHF - 1486.40 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 34513-98-9
Summenformel N4O10Ru
Molekulargewicht (g/mol) 317.09
MDL-Nummer MFCD00016313
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10793403
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
365040250
25 mL Glasflasche
91.15 CHF
25 Milliliter
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10089051
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
365041000
100 mL Glasflasche
314.57 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10228853
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
365045000
500 mL Glasflasche
1486.40 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
34513-98-9
N4O10Ru
317.09
MFCD00016313
Spezifikation
Ruthenium(III) nitrosyl nitrate
34513-98-9
Lösung
MFCD00016313
317.09
1.5% (Ru) (typically)
1.0700g/mL
In diluted nitric acid
Braun bis Orange
N4O10Ru
Solubility in water: soluble
317.09
1.07
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium(III)-Nitrosylnitrat in verdünnter Salpetersäure, Thermo Scientific Chemicals