Learn More
Ruthenium(III)-Nitrosylnitrat in verdünnter Salpetersäure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10793403
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Ruthenium(III)-Nitrosylnitrat in verdünnter Salpetersäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793403
25 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10793403
Marke: Thermo Scientific Acros 365040250
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 34513-98-9 | N4O10Ru | 317.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 34513-98-9
Summenformel N4O10Ru
Molekulargewicht (g/mol) 317.09
MDL-Nummer MFCD00016313
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(III) nitrosyl nitrate
Namenshinweis In diluted nitric acid
Farbe Braun bis Orange
Physikalische Form Lösung
Menge 25 mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 317.09
Reinheit (%) 1.5% (Ru) (typically)
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.07
Dichte 1.0700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number365040250,365045000,365041000
ChargennummerA0461749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog Number365040250,365045000,365041000
ChargennummerA0387252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number365040250,365045000,365041000
ChargennummerA0445929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2022 Catalog Number365040250,365045000,365041000
ChargennummerA0440934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2022 Catalog Number365040250,365045000,365041000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium(III) nitrosyl nitrate, in diluted aq. nitric acid solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium(III)-Nitrosylnitrat in verdünnter Salpetersäure, Thermo Scientific Chemicals >