Learn More
Ruthenium(III)-Chloridoxid, ammoniert, Ru 35.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Mikroskopische Färbung
97.55 CHF - 392.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 11103-72-3 |
---|---|
Summenformel | Cl6H46N14O2Ru3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 790.374 |
MDL-Nummer | MFCD00011479 |
InChI-Schlüssel | JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H |
Synonym | 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride |
PubChem CID | 16218584 |
IUPAC-Name | Azan; Ruthenium(2+); Hexachlorid; Dihydrat |
SMILES | N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11341848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011806.03 |
1 g |
97.55 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11331848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011806.06 |
5 g |
392.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
11103-72-3 | |
790.374 | |
JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H | |
16218584 | |
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2] |
Cl6H46N14O2Ru3 | |
MFCD00011479 | |
6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride | |
Azan; Ruthenium(2+); Hexachlorid; Dihydrat |
Spezifikation
Ruthenium(III) chloride oxide | |
Ammoniated | |
Rot | |
Cl6H46N14O2Ru3 | |
MFCD00011479 | |
6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride | |
JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H | |
Azan; Ruthenium(2+); Hexachlorid; Dihydrat | |
16218584 | |
≥34.8% Ruthenium | |
3.110 g/mL |
>500°C (decomposition) | |
11103-72-3 | |
Kristallin | |
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6 | |
14,8300 | |
Soluble in water and ammonium hydroxide. | |
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2] | |
790.374 | |
786.35 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VM2656500
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen