Learn More
Ruthenium(III)-Chloridoxid, ammoniert, Ru 35.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341848
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ruthenium(III)-Chloridoxid, ammoniert, Ru 35.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341848
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11341848
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011806.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Mikroskopische Färbung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11103-72-3
Summenformel Cl6H46N14O2Ru3
Molekulargewicht (g/mol) 790.374
MDL-Nummer MFCD00011479
InChI-Schlüssel JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H
Synonym 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride
PubChem CID 16218584
IUPAC-Name Azan; Ruthenium(2+); Hexachlorid; Dihydrat
SMILES N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium(III) chloride oxide
Schmelzpunkt >500°C (decomposition)
Namenshinweis Ammoniated
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Strukturformel [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Merck Index 14,8300
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ammonium hydroxide.
Formelmasse 786.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥34.8% Ruthenium
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.110 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR21L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog Number011806.06,011806.03
ChargennummerW27K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number011806.06,011806.03
ChargennummerM15K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog Number011806.06,011806.03
ChargennummerU17J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number011806.06,011806.03
ChargennummerP31I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Catalog Number011807.06,011806.06,011806.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium(III)-Chloridoxid, ammoniert, Ru 35.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >