Learn More
Ruthenium, 4 % auf 6.35 mm (0.25 Zoll)-Aluminiumoxidringen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
521.00 CHF - 2370.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15442017
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044593.22
100 g
521.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15452017
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044593.36
500 g
2370.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-127-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium, 4 % auf 6.35 mm (0.25 Zoll)-Aluminiumoxidringen, Thermo Scientific Chemicals