Learn More
Ruthenium, 4 % auf 6.35 mm (0.25 Zoll)-Aluminiumoxidringen, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ruthenium |
Namenshinweis | 4% on 6.35mm (0.25 in.) alumina rings |
Farbe | Grau-Weiß |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
J05U941 | Analysenzertifikat | 27/07/2022 | 044571.M6,044593.22,044571.K7 |
G28N752 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 044571.M6,044593.22,044571.K7 |
M13154 | Analysenzertifikat | 24/11/2021 | 044593.36,044593.22 |
M11444 | Analysenzertifikat | 24/11/2021 | 044593.36,044593.22 |
Y28E710 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044571.M6,044593.22,044571.K7 |