Learn More
Ruthenium, 0.5 % auf 3 mm-Aluminiumoxidtabletten, Thermo Scientific™
CO oder CO2 von H2 durch Methanierung bis CH4
145.00 CHF - 476.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Summenformel | Ru |
Molekulargewicht (g/mol) | 101.07 |
MDL-Nummer | MFCD00011207 MFCD03458417 |
InChI-Schlüssel | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
PubChem CID | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
IUPAC-Name | Ruthenium |
SMILES | [Ru] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11364698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043048.14 |
25 g | N/A | ||||||
11354698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043048.22 |
100 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
Ruthenium |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Spezifikation
Ruthenium | |
7440-18-8 | |
Ru | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 |
0.5% on alumina tablets, 3mm alumina tablets | |
Tabletten | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
Ruthenium | |
23950 | |
Odorless |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : TSCA