Learn More
Ruthenium, 0.5 % auf 3 mm-Aluminiumoxidtabletten, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11364698
Ruthenium, 0.5 % auf 3 mm-Aluminiumoxidtabletten, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11364698
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11364698
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043048.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CO oder CO2 von H2 durch Methanierung bis CH4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium
Namenshinweis 0.5% on alumina tablets, 3mm alumina tablets
Physikalische Form Tabletten
Menge 25 g
Geruch Odorless
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium, 0.5 % auf 3 mm-Aluminiumoxidtabletten, Thermo Scientific™ >