Learn More
uvex Rubiflex S NB35S Chemikalienschutzhandschuhe Artikelnummer.: 15383453
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex Rubiflex S NB35S Chemikalienschutzhandschuhe
Artikelnummer. 15383453 Alle ansehen Uvex Produkte
11
Click to view available options
Größe:
9
11
Artikelnummer. 15383453
Marke: uvex 9889123
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Handschuhe mit Baumwoll-Interlock-Futter und NBR-Außenmaterial sind für Anwendungen geeignet, die einen Schutz vor Chemikalien und mechanischen Gefahren erfordern.
  • Lange NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Futter
  • NBR-Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
  • Hoher Tragekomfort durch hochwertiges Baumwoll-Interlock-Futter
  • Die Handschuhe sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralölen und Lösungsmitteln
  • Ergonomische Passform mit verbesserter Fingerfertigkeit und besserem Fingerspitzengefühl
  • Ergonomische Passform mit verbesserter Fingerfertigkeit und besserem Fingerspitzengefühl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material NBR
Farbe Grün
Hand Spezifisch
Latex Free Yes
Material Nitrile
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 11
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKNOPT
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Interlock-Baumwolle
Serie Rubiflex S NB35S Chemikalienschutzhandschuhe
Länge (metrisch) 35 cm
Name des Produkts
uvex Rubiflex S NB35S Chemikalienschutzhandschuhe >