Learn More
Rubidiumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 18909-68-7 | BF4Rb | 172.27 g/mol
83.20 CHF - 376.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 18909-68-7
Summenformel BF4Rb
Molekulargewicht (g/mol) 172.27
MDL-Nummer MFCD00083071
InChI-Schlüssel MERZTPVDEIGCOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubidium tetrafluoroborate, rubidium 1+ tetrafluoroborate, rubidium fluoroborate, rubidium boron fluoride, borate 1-, rubidium, acmc-1bu19, rubidium 1+ ion tetrafluoroborate
PubChem CID 23696894
IUPAC-Name Rubidium(1+) Tetrafluoroboranuid
SMILES [Rb+].F[B-](F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11445746
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20817.06
5 g
83.20 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11455746
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20817.14
25 g
376.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 242-660-4
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Rubidiumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals