Learn More
Rubidiumiodid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-29-6 | IRb | 212.372 g/mol
84.85 CHF - 284.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-29-6
Summenformel IRb
Molekulargewicht (g/mol) 212.372
MDL-Nummer MFCD00011192
InChI-Schlüssel WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium iodide, rubidium-iodid, rubidium jodatum, unii-18cyw0vl2x, rubidium 1+ iodide, rubidium 1+ ion iodide, 18cyw0vl2x, i.rb, acmc-20ajs7
PubChem CID 3423208
IUPAC-Name Rubidium(1+); Iodid
SMILES [Rb+].[I-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11366868
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013497.09
10 g
84.85 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11356868
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013497.18
50 g
284.00 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Rubidium iodide is used for making metal rubidium and other rubidium salts. It is also used in the production of special glass, miniature high energy battery and crystal scintillation counter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 232-198-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VL8925000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Rubidiumiodid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals