Learn More
Rubidiumhydroxid, 50 % w/w, wässrige Lösung, 99.6+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1310-82-3 | HORb | 102.48 g/mol
121.00 CHF - 588.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-82-3
Summenformel HORb
Molekulargewicht (g/mol) 102.48
MDL-Nummer MFCD00011194
InChI-Schlüssel CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium hydroxide, rubidium hydroxide rb oh, rboh, rubidium 1+ hydroxide, rubidium hydroxide solution, rubidiumol, rubidium hydoxide, rubidium hydroxide sup 81 rb, rubidium monohydroxide, rb.ho
PubChem CID 62393
ChEBI CHEBI:32108
IUPAC-Name Rubidium(1+); Hydroxid
SMILES [OH-].[Rb+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11335799
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010565.NC
10 g
121.00 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11345799
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010565.NE
50 g
588.00 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Rubidium Hydroxide is used to give fireworks a violet color. It is a notable ntermediate in the synthesis of other rubidium compounds. It is used in photography and storage batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H-Satz
H314-H302
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:RUBIDIUMHYDROXID-LÖSUNG
missing translation for 'einecsNumber' : 215-186-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VL8750000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Rubidiumhydroxid, 50 % w/w, wässrige Lösung, 99.6+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals