Learn More
Rubidiumhydroxid, 50 % w/w, wässrige Lösung, 99.6+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11335799
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubidiumhydroxid, 50 % w/w, wässrige Lösung, 99.6+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335799
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11335799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010565.NC
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1310-82-3 | HORb | 102.48 g/mol
Rubidium Hydroxide is used to give fireworks a violet color. It is a notable ntermediate in the synthesis of other rubidium compounds. It is used in photography and storage batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-82-3
Summenformel HORb
Molekulargewicht (g/mol) 102.48
MDL-Nummer MFCD00011194
InChI-Schlüssel CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium hydroxide, rubidium hydroxide rb oh, rboh, rubidium 1+ hydroxide, rubidium hydroxide solution, rubidiumol, rubidium hydoxide, rubidium hydroxide sup 81 rb, rubidium monohydroxide, rb.ho
PubChem CID 62393
ChEBI CHEBI:32108
IUPAC-Name Rubidium(1+); Hydroxid
SMILES [OH-].[Rb+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium hydroxide
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel RbOH
UN-Nummer UN2677
Merck Index 14,8285
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and water.
Formelmasse 102.48 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99.6%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP08K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number010565.NC,010565.NE
ChargennummerX30J028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog Number010565.NC,010565.NE
ChargennummerW11J039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number010565.NC,010565.NE
ChargennummerQ12J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number010565.NC,010565.NE
ChargennummerY03I035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog Number010565.NC,010565.NE
Name des Produkts
Rubidiumhydroxid, 50 % w/w, wässrige Lösung, 99.6+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >