Learn More
Rubidiumchlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
275.37 CHF - 800.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-11-9
Summenformel ClRb
Molekulargewicht (g/mol) 120.92
MDL-Nummer MFCD00011187
InChI-Schlüssel FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11934191
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
193920100
10 g Glasflasche
275.37 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11944191
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
193920500
50 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 232-240-9
Produktidentifikator
  • Rubidium chloride
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Rubidiumchlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals