Learn More
Rubidiumcarbonat, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
47.85 CHF - 159.87 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 584-09-8
Summenformel CO3Rb2
Molekulargewicht (g/mol) 230.94
MDL-Nummer MFCD00011188
InChI-Schlüssel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11431
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11326128
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011105.03
1 g
47.85 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11336128
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011105.06
5 g
159.87 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It finds it application as a raw material for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholenGeeignete Handschuhe tragen.Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-530-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FG0650000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Rubidiumcarbonat, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™