Learn More
Rubidiumcarbonat, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11326128
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubidiumcarbonat, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11326128
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11326128
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011105.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
It finds it application as a raw material for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-09-8
Summenformel CO3Rb2
Molekulargewicht (g/mol) 230.94
MDL-Nummer MFCD00011188
InChI-Schlüssel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium carbonate
Schmelzpunkt 837°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.975% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 4500g/L.
IUPAC-Name Rubidium(1+);Karbonat
Formelmasse 230.95
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Aussehen White powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY28D031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog Number011105.03,011105.14,011105.06
Chargennummer10253190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number011105.03,011105.14,011105.06
ChargennummerU14K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number011105.03,011105.14,011105.06
ChargennummerM24I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog Number011105.03,011105.14,011105.06
ChargennummerF14X025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011105.03,011105.14,011105.06
Name des Produkts
Rubidiumcarbonat, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >