Learn More
Rubidiumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
45.97 CHF - 548.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 584-09-8 |
---|---|
Summenformel | CO3Rb2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 230.94 |
MDL-Nummer | MFCD00011188 |
InChI-Schlüssel | WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate |
PubChem CID | 11431 |
SMILES | [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15433047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12240.06 |
5 g | N/A | |||||||
15443047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12240.14 |
25 g | N/A | |||||||
15453047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12240.22 |
100 g |
548.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Rubidium carbonate is used as a raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenRubidiumcarbonat wird als Rohstoff für die Herstellung von Rubidiummetall und verschiedenen Rubidiumsalzen, für die Herstellung von Spezialglas, für die Herstellung von Mikrozellen mit hoher Energiedichte und Kristallszintillationszählern verwendet. Es wird auch als Teil eines Katalysators zur Herstellung von kurzkettigen Alkoholen aus Speisegas verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 4500 g/l bei @20 °C.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht in der Nähe von Basen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Chemische Identifikatoren
584-09-8 | |
230.94 | |
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L | |
11431 |
CO3Rb2 | |
MFCD00011188 | |
rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate | |
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O |
Spezifikation
Rubidium carbonate | |
584-09-8 | |
Rb2CO3 | |
rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate | |
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L | |
Dirubidium(1+)-Carbonat | |
11431 | |
99% | |
Very Hygroscopic |
837°C | |
CO3Rb2 | |
MFCD00011188 | |
Soluble in water4500g/L @20°C. | |
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O | |
230.94 | |
230.95 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-530-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FG0650000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen