Learn More
Rubidiumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15453047
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubidiumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453047
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15453047
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12240.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Rubidium carbonate is used as a raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rubidiumcarbonat wird als Rohstoff für die Herstellung von Rubidiummetall und verschiedenen Rubidiumsalzen, für die Herstellung von Spezialglas, für die Herstellung von Mikrozellen mit hoher Energiedichte und Kristallszintillationszählern verwendet. Es wird auch als Teil eines Katalysators zur Herstellung von kurzkettigen Alkoholen aus Speisegas verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 4500 g/l bei @20 °C.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht in der Nähe von Basen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-09-8
Summenformel CO3Rb2
Molekulargewicht (g/mol) 230.94
MDL-Nummer MFCD00011188
InChI-Schlüssel WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Synonym rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11431
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium carbonate
Schmelzpunkt 837°C
Menge 100 g
Strukturformel Rb2CO3
Löslichkeitsinformationen Soluble in water4500g/L @20°C.
IUPAC-Name Rubidium(1+);Karbonat
Formelmasse 230.95
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW03K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog NumberA12240.14,A12240.22,A12240.06
ChargennummerU26K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberA12240.14,A12240.22,A12240.06
ChargennummerW06J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog NumberA12240.14,A12240.22,A12240.06
ChargennummerQ30H055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog NumberA12240.14,A12240.22,A12240.06
Chargennummer10184503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12240.14,A12240.22,A12240.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rubidium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Carbonic acid, dirubidium salt
Name des Produkts
Rubidiumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >