Learn More
Rubidiumbromid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-39-1 | BrRb | 165.37 g/mol
51.10 CHF - 564.74 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-39-1 |
---|---|
Summenformel | BrRb |
Molekulargewicht (g/mol) | 165.37 |
MDL-Nummer | MFCD00011186 |
InChI-Schlüssel | JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide |
PubChem CID | 4670918 |
IUPAC-Name | Rubidium(1+); Bromid |
SMILES | [Br-].[Rb+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11347627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012891.06 |
5 g |
51.10 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11357627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012891.14 |
25 g | N/A | |||||||
11490310
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012891.22 |
100 g |
564.74 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Rubidium bromide is used in infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7789-39-1 | |
165.37 | |
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M | |
4670918 | |
[Br-].[Rb+] |
BrRb | |
MFCD00011186 | |
rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide | |
Rubidium(1+); Bromid |
Spezifikation
1340°C | |
693°C | |
Kristallin | |
BrRb | |
14,8283 | |
Soluble in water | |
[Br-].[Rb+] | |
165.37 | |
165.38 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch |
Rubidium bromide | |
7789-39-1 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011186 | |
rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide | |
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M | |
Rubidium(1+); Bromid | |
4670918 | |
99.8% | |
1.553 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 232-162-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen