Learn More
Rubidiumbromid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347627
Verfügbar ab: 24-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubidiumbromid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347627
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11347627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012891.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7789-39-1 | BrRb | 165.37 g/mol
Rubidium bromide is used in infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-39-1
Summenformel BrRb
Molekulargewicht (g/mol) 165.37
MDL-Nummer MFCD00011186
InChI-Schlüssel JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide
PubChem CID 4670918
IUPAC-Name Rubidium(1+); Bromid
SMILES [Br-].[Rb+]
Spezifikation
Siedepunkt 1340°C
Chemischer Name oder Material Rubidium bromide
Schmelzpunkt 693°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,8283
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 165.38
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.553
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number012891.22,012891.06,012891.14
ChargennummerM20I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012891.22,012891.06,012891.14
ChargennummerN23D006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number012891.22,012891.06,012891.14
ChargennummerK27K51 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012891.22,012891.06,012891.14
ChargennummerW22H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012891.22,012891.06,012891.14
Name des Produkts
Rubidiumbromid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >