Learn More
Rubidium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Rb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11389179
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubidium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Rb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389179
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11389179
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088091.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00134055
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium, AAS standard solution
Namenshinweis Rb 1000μg/mL
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN3264
Konzentration Rb2CO3 in 5% HNO3
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1550426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog Number088091.AP,088091.AE
Chargennummer1522060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog Number088091.AP,088091.AE
Chargennummer1509623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number088091.AP,088091.AE
Chargennummer1502304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number088091.AP,088091.AE
Chargennummer1504896 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number088091.AP,088091.AE
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rubidium, AAS standard solution, Specpure, Rb 1000
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
Name des Produkts
Rubidium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Rb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >