Learn More
Rubidium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Rb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356369
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubidium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Rb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356369
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11356369
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088091.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00134055
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium, AAS standard solution
Konzentration Rb2CO3 in 5% HNO3
Namenshinweis Rb 1000μg/mL
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3264
Physikalische Form Flüssig
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1522060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog Number088091.AP,088091.AE
Chargennummer1509623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number088091.AP,088091.AE
Chargennummer1502304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number088091.AP,088091.AE
Chargennummer1504896 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number088091.AP,088091.AE
Chargennummer1487069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number088091.AP,088091.AE
Name des Produkts
Rubidium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Rb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >