Learn More
Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung
Die Konstruktion aus Gummi gewährleistet einen festen Sitz. Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung ermöglichen die sichere Versiegelung einer Flasche, während gleichzeitig ein Schlauch angeschlossen werden kann.
15.60 CHF - 30.65 CHF
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Höhe (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Höhe (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10003171
|
Kartell™
0382600 |
16mm | 26 mm | 23mm |
18.40 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10033051
|
Kartell™
0383000 |
28mm | 37 mm | 37mm |
15.60 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10194951
|
Kartell™
0383100 |
32mm | 41 mm | 42mm |
16.45 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10348511
|
Kartell™
0383400 |
41mm | 53 mm | 54mm |
30.65 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die Konstruktion aus Gummi gewährleistet einen festen Sitz.Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung ermöglichen die sichere Versiegelung einer Flasche, während gleichzeitig ein Schlauch angeschlossen werden kann.
- Konische Form sorgt für festen Sitz
- Einzelnes zentriertes Loch ermöglicht den Schlauchzugang
Spezifikation
Rot | |
Gummi |