Learn More
Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung
Die Konstruktion aus Gummi gewährleistet einen festen Sitz. Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung ermöglichen die sichere Versiegelung einer Flasche, während gleichzeitig ein Schlauch angeschlossen werden kann.
Marke:  Kartell™ 0383000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10033051
  • 15.60 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
Die Konstruktion aus Gummi gewährleistet einen festen Sitz.Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung ermöglichen die sichere Versiegelung einer Flasche, während gleichzeitig ein Schlauch angeschlossen werden kann.
  • Konische Form sorgt für festen Sitz
  • Einzelnes zentriertes Loch ermöglicht den Schlauchzugang
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
5/Pckg.
28mm
Gummi
37 mm
Rot
37mm
Stopfen (1 Bohrung)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung > Bodendurchmesser:28mm; oberer Durchmesser:37mm