Learn More
Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung
Die Konstruktion aus Gummi gewährleistet einen festen Sitz. Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung ermöglichen die sichere Versiegelung einer Flasche, während gleichzeitig ein Schlauch angeschlossen werden kann.
Marke:  Kartell™ 0382600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10003171
  • 18.40 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Konstruktion aus Gummi gewährleistet einen festen Sitz.Kartell™ Gummistopfen mit einer Bohrung ermöglichen die sichere Versiegelung einer Flasche, während gleichzeitig ein Schlauch angeschlossen werden kann.
  • Konische Form sorgt für festen Sitz
  • Einzelnes zentriertes Loch ermöglicht den Schlauchzugang
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
25/Pckg.
16mm
Gummi
26 mm
Rot
23mm
Stopfen