Learn More
Saint Gobain Life Sciences Probenbeutel für Gase, aus Gummi
Diese Beutel eignen sich für die Analyse von Gasproben. Saint Gobain Performance Plastics™ Gasprobenbeutel aus Gummi zeichnen sich durch eine zylindrische Form sowie durch einen Schlauch und Verschluss aus Hartgummi aus.
63.15 CHF - 212.00 CHF
Spezifikation
Enthält | Hahn |
---|---|
Material | Gummi |
Produkttyp | Probenbeutel für Gase, aus Gummi |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11754498
|
Saint Gobain Life Sciences
5607076 |
5 l | N/A | ||||||
11744498
|
Saint Gobain Life Sciences
5607074 |
2 l | N/A | ||||||
11724498
|
Saint Gobain Life Sciences
5607072 |
0,5 l | N/A | ||||||
11764498
|
Saint Gobain Life Sciences
5607077 |
10 l | N/A | ||||||
Beschreibung
- Beutel sind einzeln verpackt
- Lieferbar in Zehnerpackungen
- Foliendicke: 5/10 mm
- Spezialgrößen und -konfigurationen sind auf Nachfrage lieferbar
Spezifikation
Hahn | |
Gummi | |
Probenbeutel für Gase, aus Gummi |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Probenbeutel für Gase, aus Gummi