Learn More
Saint Gobain Life Sciences Probenbeutel für Gase, aus Gummi
Diese Beutel eignen sich für die Analyse von Gasproben. Saint Gobain Performance Plastics™ Gasprobenbeutel aus Gummi zeichnen sich durch eine zylindrische Form sowie durch einen Schlauch und Verschluss aus Hartgummi aus.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 5607072
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11724498
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Beutel sind einzeln verpackt
  • Lieferbar in Zehnerpackungen
  • Foliendicke: 5/10 mm
  • Spezialgrößen und -konfigurationen sind auf Nachfrage lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 l
Hahn
Gummi
Probenbeutel für Gase, aus Gummi
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Probenbeutel für Gase, aus Gummi > Volumen:Gehäuse 0.5L