Learn More
Brady™ FOOT BRADYPOST RUBBER(1)
Pfosten mit befüllbarem Fuß. Die Sperrpfosten sind ideal zur Kontrolle und Wegweisung des Fußgängerverkehrs. Geeignete Anwendung für Warenhäuser; Fabriken; Büros etc. Die Ketten und Bänder können an den 9 cm hohen Pfosten befestigt werden. Die Pfosten s
Marke: Brady™ 256728
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gummisockel
- Die Sperrpfosten sind ideal zur Kontrolle und Wegweisung des Fußgängerverkehrs
- Geeignete Anwendung für Warenhäuser; Fabriken; Büros etc
- Die Ketten und Bänder können an den 90 cm hohen Pfosten
Spezifikation
Je 1 | |
270 mm | |
Gummi |
10.63 in. | |
Schwarz | |
Base |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ FOOT BRADYPOST RUBBER(1) > Material:Gummi
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur