Learn More
Abeba™ Gummischuhe 9250
Beständig gegen Säuren und BasenDie Gummisohle bietet hohe Rutschfestigkeit.
Marke:  Abeba™ 9250/37
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15455713
  • 67.75 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattleder
  • Dunkelblau
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Innensohle aus Leder
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Leder
Rutschfest
9250
Blau
37
Gummi
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Abeba™ Gummischuhe 9250 > Größe:37