Learn More
uvex Chemikalienbeständige NORA S5-SRC-Sicherheitsstiefel
Die NORA Sicherheitsstiefel zeichnen sich durch eine besonders hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel aus und sind daher die ideale Wahl bei der Arbeit mit Chemikalien.Die Stiefel verfügen über eine robuste Stahlzehenkappe mit einer durchdringungsbeständigen Mittelsohle aus Stahl.
Marke:  uvex 9475645
29.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15374183
  • 44.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Stiefel sind beständig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel
  • Schutzklasse S5 SRC gemäß EN ISO 20345:2011
  • Eine robuste Stahlzehenkappe mit einer durchdringungsbeständigen Mittelsohle aus Stahl
  • Frei von Plastifizierern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
  • Zehen- und Fersenverstärkung sowie Knöchelschutz
  • Anatomisch geformte Sohle hilft, der Ermüdung des Fußes entgegenzuwirken
  • Antistatisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
45
Unisex
No
Safety Shoe
PVC
Stahl
Öle, Fette, Kraftstoffe, Alkalien, Säuren und Desinfektionsmittel
S5
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
uvex Chemikalienbeständige NORA S5-SRC-Sicherheitsstiefel > 45