Learn More
Thermo Scientific™ RT2 Heizplattenrührer, Basismodell
Der niedrige analoge Heizplattenrührer gewährleistet zuverlässige Genauigkeit für Routineanwendungen.
854.25 CHF
Spezifikation
Deckplattenmaterial | Aluminium |
---|---|
Gehäusematerial | Aluminiumguss |
Reglertyp | Skalierung |
Länge (angloamerikanisch) | 11,42 in. |
Größe | 140 mm Durchm. |
Produktcode | Marke | Größe | Deckplattenmaterial | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Deckplattenmaterial | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15248824
|
Thermo Scientific™
88880003 |
140 mm Durchm. | Aluminium | 230 V, 50/60 Hz | Verschiedene Ausführungen |
854.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ RT2 Basic Heizplattenrührer können Sie sich auf sicheres Rühren und konsistente Rührgeschwindigkeiten verlassen. Nutzen Sie diese außerordentliche Kraft der Magnetkopplung und einen Rührmechanismus mit Sanftanlauf. Erleben Sie ein schnelles Aufheizen und einen hervorragenden Wärmeübergang. Diese Eigenschaften verdanken diese Rührer einer soliden Integration der Heizung und einer keramikbeschichteten Heizplatte aus einer Aluminiumlegierung, die für eine enorm gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt und sehr korrosionsbeständig ist. Zudem können Sie bei laufendem Betrieb Farbveränderungen der Proben bzw. Medien optimal beobachten.
Konsistente Steuerung für optimale Genauigkeit
- Mikroprozessor-PID-Steuerung
- Rührt mit einer Drehzahl von bis zu 2,000 U/min
- Im Fall einer Veränderung der Viskosität behält die Rückmeldefunktion die normale Drehzahl bei
- Temperaturbereich: Max. 350 °C / 662 °F
Praktische Funktionen bieten Flexibilität
- Zwei Gewindelöcher für Befestigungsstangen zum Anbringen verschiedener Gerätearten, wie Temperatursensoren, Thermometer, Laborglasartikel und weiteres
Sicherheitsfunktionen für ein gelasseneres Arbeiten
- Die Anzeige, die vor einer heißen Platte warnt, bleibt an, wenn das Gerät abgeschaltet, aber noch immer angeschlossen ist, bis die Oberplatte Umgebungstemperatur erreicht
- Automatisches Abschalten bei zu hoher Temperatur
- Abnehmbares Stromkabel
- Optionaler, transparenter Schild schützt vor Spritzern
Aufbau/ Kapazität
- Rührkapazität: 20 l (H2O)
- Abmessungen der Oberplatte: 140 mm/5.5 in. Durchmesser
- Werkstoff der Heizplatte: Keramikbeschichtetes Aluminium
- Gesamtmaße (L x B x H): 290 x 161 x 100 mm/11.42 x 6.34 x 3.94 in.
- Gehäusewerkstoff: Aluminium
- Anzeige: LED digital (0.1 °C Auflösung)
- Heizleistung: 600 W
- Maximale Last: 25 kg/55.1 lbs.
- Elektrik: 120 V, 60 Hz/ 230 V, 50/60 Hz
Optionales Zubehör
- Heizbad (Bestell- Nr. 88880141])
- Transparente Sicherheitsscheibe (Bestell- Nr. 88880142)
- Haltestange (Bestell- Nr. 88880143)
- C-5, Halteklemme (Bestell- Nr. 88880148)
- 3-Zackenklemme (Bestell- Nr. 88880149)
Zertifikate: CE, cCSAus
Garantie: 2 Jahre
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
Aluminium | |
Skalierung | |
140 mm Durchm. | |
50 bis 350 °C | |
3,94 in. | |
290 mm | |
600 W | |
Rund | |
20 l | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
Aluminiumguss | |
11,42 in. | |
100 mm | |
122 bis 662 °F | |
161 mm | |
6,34 in. | |
Heizplattenrührer, Rührer | |
25 kg | |
50 bis 2000 U/min | |
Analog |