Learn More
Thermo Scientific™ RT2 Heizplattenrührer, Basismodell
Der niedrige analoge Heizplattenrührer gewährleistet zuverlässige Genauigkeit für Routineanwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88880003
640.61 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15248824
  • 854.25 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ RT2 Basic Heizplattenrührer können Sie sich auf sicheres Rühren und konsistente Rührgeschwindigkeiten verlassen. Nutzen Sie diese außerordentliche Kraft der Magnetkopplung und einen Rührmechanismus mit Sanftanlauf. Erleben Sie ein schnelles Aufheizen und einen hervorragenden Wärmeübergang. Diese Eigenschaften verdanken diese Rührer einer soliden Integration der Heizung und einer keramikbeschichteten Heizplatte aus einer Aluminiumlegierung, die für eine enorm gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt und sehr korrosionsbeständig ist. Zudem können Sie bei laufendem Betrieb Farbveränderungen der Proben bzw. Medien optimal beobachten.
Konsistente Steuerung für optimale Genauigkeit
  • Mikroprozessor-PID-Steuerung
  • Rührt mit einer Drehzahl von bis zu 2,000 U/min
  • Im Fall einer Veränderung der Viskosität behält die Rückmeldefunktion die normale Drehzahl bei
  • Temperaturbereich: Max. 350 °C / 662 °F
Praktische Funktionen bieten Flexibilität
  • Zwei Gewindelöcher für Befestigungsstangen zum Anbringen verschiedener Gerätearten, wie Temperatursensoren, Thermometer, Laborglasartikel und weiteres
Sicherheitsfunktionen für ein gelasseneres Arbeiten
  • Die Anzeige, die vor einer heißen Platte warnt, bleibt an, wenn das Gerät abgeschaltet, aber noch immer angeschlossen ist, bis die Oberplatte Umgebungstemperatur erreicht
  • Automatisches Abschalten bei zu hoher Temperatur
  • Abnehmbares Stromkabel
  • Optionaler, transparenter Schild schützt vor Spritzern
Aufbau/ Kapazität
  • Rührkapazität: 20 l (H2O)
  • Abmessungen der Oberplatte: 140 mm/5.5 in. Durchmesser
  • Werkstoff der Heizplatte: Keramikbeschichtetes Aluminium
  • Gesamtmaße (L x B x H): 290 x 161 x 100 mm/11.42 x 6.34 x 3.94 in.
  • Gehäusewerkstoff: Aluminium
  • Anzeige: LED digital (0.1 °C Auflösung)
  • Heizleistung: 600 W
  • Maximale Last: 25 kg/55.1 lbs.
  • Elektrik: 120 V, 60 Hz/ 230 V, 50/60 Hz
Optionales Zubehör
  • Heizbad (Bestell- Nr. 88880141])
  • Transparente Sicherheitsscheibe (Bestell- Nr. 88880142)
  • Haltestange (Bestell- Nr. 88880143)
  • C-5, Halteklemme (Bestell- Nr. 88880148)
  • 3-Zackenklemme (Bestell- Nr. 88880149)
Zertifikate: CE, cCSAus
Garantie: 2 Jahre
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern
230 V, 50/60 Hz
11,42 in.
100 mm
122 bis 662 °F
50/60 Hz
290 mm
600 W
Rund
Verschiedene Ausführungen
50 bis 2000 U/min
Analog
120 V
Aluminiumguss
Skalierung
140 mm Durchm.
50 bis 350 °C
3,94 in.
161 mm
6,34 in.
Heizplattenrührer, Rührer
25 kg
20 l
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)