Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine
Highly potent NMDA agonist
313.00 CHF - 1180.00 CHF
Spezifikation
CAS | 138199-51-6 |
---|---|
Prozentgehaltsbereich | >98% |
Löslichkeit | Soluble to 50 mM in water |
Ziel | NMDA Receptor Agonists |
Summenformel | C3H5N5O2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18095332
|
Tocris Bioscience™
0312/50 |
50 mg |
1180.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18054662
|
Tocris Bioscience™
0312/10 |
10 mg |
313.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Potent NMDA receptor agonist, approximately 20 times more active than NMDA.Spezifikation
138199-51-6 | |
Soluble to 50 mM in water | |
C3H5N5O2 | |
98% |
>98% | |
NMDA Receptor Agonists | |
Observed MW: 143.1 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern
Nur für Forschungszwecke