Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine
Highly potent NMDA agonist
Marke: Tocris Bioscience™ 0312/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
(RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine is a potent NMDA receptor agonist, approximately 20 times more active than NMDA.Spezifikation
138199-51-6 | |
10 mg | |
NMDA Receptor Agonists | |
Observed MW: 143.1 |
>98% | |
Soluble to 50 mM in water | |
C3H5N5O2 | |
98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur