Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine
Highly potent NMDA agonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 0312/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18095332
  • 1180.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
(RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine is a potent NMDA receptor agonist, approximately 20 times more active than NMDA.
Spezifikation
Spezifikation
138199-51-6
50 mg
NMDA Receptor Agonists
Observed MW: 143.1
>98%
Soluble to 50 mM in water
C3H5N5O2
98%
Nur für Forschungszwecke