Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, HEPES, ohne Glutamin
GREENER_CHOICE
RPMI 1640 Medium, HEPES, ohne Glutamin
54.50 CHF - 456.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Ohne Additive Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11554496
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
42401018
500 mL
54.50 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11564496
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
42401042
10 x 500 mL
456.00 CHF
5000 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspensionen und als Monolayer entwickelt. RPMI 1640 wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet eingestuft. Wir bieten viele Gibco™ RPMI 1640-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen.
Gibco™ RPMI 1640 unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält. RPMI 1640 enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind. Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen vorhanden.
Produktgemäßer Gebrauch
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ RPMI 1640 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.
RPMI 1640 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei RPMI 1640 eine Supplementierung erforderlich sein, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS). RPMI 1640 nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (2,0 g/l) und erfordert daher zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung.
Spezifikation
Spezifikation
1 X
Flüssig
Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ RPMI 1640 Medium, HEPES, ohne Glutamin