Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, HEPES, ohne Glutamin
RPMI 1640 Medium, HEPES, ohne Glutamin
Marke: Gibco™ 42401018
40.33 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspensionen und als Monolayer entwickelt. RPMI 1640 wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet eingestuft. Wir bieten viele Gibco™ RPMI 1640-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen.Gibco™ RPMI 1640 unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält. RPMI 1640 enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind. Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen vorhanden.
Produktgemäßer Gebrauch
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ RPMI 1640 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.
RPMI 1640 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei RPMI 1640 eine Supplementierung erforderlich sein, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS). RPMI 1640 nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (2,0 g/l) und erfordert daher zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
Säugetierzellen | |
1 X | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
HEPES, Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
7 bis 7,4 | |
500 mL |
CO2 | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Säugetierzellkultur | |
RPMI 1640 | |
Steril gefiltert | |
Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat | |
270 bis 310 mOsm/kg | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur