Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES
GREENER_CHOICE
RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES
Marke:  Gibco™ 72400054
430.04 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11554526
  • 684.00 CHF / 5000 Milliliter
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspensionen und als Monolayer entwickelt. RPMI 1640 wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet eingestuft. Wir bieten viele Gibco™ RPMI 1640-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen.
Gibco™ RPMI 1640 unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält. RPMI 1640 enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind. Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen enthalten. Gibco™ RPMI mit GlutaMAX™ Supplement in einem anwenderfreundlichen Format minimiert die Ansammlung von toxischem Ammoniak und verbessert die Lebensfähigkeit und das Wachstum der Zellen.
Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Eine zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. 
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ RPMI 1640 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ RPMI 1640 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.
RPMI 1640 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei RPMI 1640 eine Supplementierung erforderlich sein, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS). RPMI 1640 nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (2,0 g/l) und erfordert daher zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 X
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium
Ohne Natriumpyruvat
10 x 500 ml
7,0 bis 7,4
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium, 10 x 500 ml, flüssig, 1x Konzentration, pH 7,0 bis 7,4, mit GlutaMAX™ I, Phenolrot, HEPES, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 270 bis 310 mOsm/kg, für Säugetierzellkulturen
Flüssig
GlutaMAX, Phenolrot, HEPES
Säugetierzellkultur
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
2 bis 8 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES > 10 x 500 ml