Learn More
Thermo Scientific™ Rundwell-Mikrotiterplatte, flaches Kreuz, 5,6 mm Durchmesser
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen sorgen Sie für eine inerte und sichere Abdichtung Ihrer Platten zu jeder Zeit. Das Mattenmaterial ist bohr- und zugbeständig und bietet hervorragende Wiederverschließbarkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-M210
280.89 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit den nichtsterilen Thermo Scientific™ WebSeal-Matten und gewährleisten Sie jederzeit eine inerte und sichere Abdichtung Ihrer Mikrotiterplatten. Diese stich- und reißfesten Matten sind in Ausführungen aus EVA (Ethylen-Vinylacetat) oder reinem Silikon erhältlich, mit oder ohne PTFE-Beschichtung, und bieten auch nach mehreren Injektionen eine hervorragende Wiederverschließbarkeit.
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit- Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
- Silikonmatten können mit Heißluft autoklaviert werden und widerstehen niedrigen Temperaturen bis -80 °C.
- Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
- Für vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung in vorgeschlitzter Version erhältlich
Spezifikation
klar | |
Silikon | |
96 | |
5,6 mm | |
Nein | |
Keine | |
-80 °C° bis +121 °C° | |
96-Well-Platte |
Nein | |
Unsteril | |
50 Mats | |
HPLC, UHPLC, GC | |
Webseal | |
Ja | |
Rund |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.