Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Vortexmischer: Kopf, Becherkopf und Kopfabdeckung
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
Marke:  Fisherbrand™ 80863000
Artikelnummer. 15766949
  • 41.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
  • Der Gummikopf (76 mm (3 Zoll) wird zusammen mit der 76mm (3 Zoll) Kopfabdeckung 02-215-382 zum Mischen von Bechern, Kolben und unregelmäßig geformten Objekten verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kopfabdeckung
Vortexschüttler
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für Vortexmischer: Kopf, Becherkopf und Kopfabdeckung > Kopfabdeckung