Learn More
Gilac™ Round Basin
Round Basin for food contact. Highly durable and chemical resistant.
9.62 CHF - 16.91 CHF
Spezifikation
Typ | Tub |
---|---|
Material | LDPE |
Farbe | White |
Form | Circular |
Zertifizierung/Konformität | Food Contact Certified |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13419898
|
Gilac™
G606521 |
4.5 L |
9.62 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13429898
|
Gilac™
G606721 |
7.5 L |
13.28 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13439898
|
Gilac™
G606821 |
9 L |
16.91 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Basin fit for food contact
- Highly durable and chemical resistant
- Easy to clean
- Nesting with no suction effect
- Moulded rim makes it easy to grasp
Spezifikation
Tub | |
White | |
Food Contact Certified | |
Nestable | |
-15°C to +60°C |
LDPE | |
Circular | |
Food Contact | |
5°F to 140°F |