Learn More
Gilac™ Round Basin
Round Basin for food contact. Highly durable and chemical resistant.
Marke:  Gilac™ G606721
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13429898
  • 14.45 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Basin fit for food contact
  • Highly durable and chemical resistant
  • Easy to clean
  • Nesting with no suction effect
  • Moulded rim makes it easy to grasp
Spezifikation
Spezifikation
Storage Tub
Weiß
2 gal.
Food Contact Certified
Nestable
4.9 in.
16.23 oz.
5°F to 140°F
LDPE
Circular
7.5 L
Food Contact
125 mm
350 mm
0.46 kg
-15°C to +60°C