Learn More
OHAUS™ Winkelrotor, 10 x 50 ml FA, ID
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke:  OHAUS™ 30314829
1746.18 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15876662
  • 2340.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Requires : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Beschreibung
Beschreibung
  • Fassungsvermögen: 10 x 50 ml
  • Max. g-Kraft: 16,022 g
  • Max. Drehzal: 10,500 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor, Winkel, 10 x 50 ml FA, ID
10 x 50 ml
10,500 U/min
Gehäuse FC5714
Nicht zutreffend
Edelstahl
16.022 × g
6,710 kg
38 °
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
OHAUS™ Winkelrotor, 10 x 50 ml FA, ID > Modellnummer R-A10 X50/10MI