Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 mit Kühlfalle, elektronischer Hub
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
5725.00 CHF - 10685.00 CHF
Spezifikation
Gewicht (metrisch) | 13,5 kg |
---|---|
Spannung | 100/240 V |
Geschwindigkeit | 10 bis 280 U/min |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rotationsverdampfung |
Kühlfläche | 500 cm2 |
Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15455865
|
BUCHI
11R300211C101 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-301 Wärmebad |
5725.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15581100
|
BUCHI
11R300211C111 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-301 Wärmebad, Woulff-Flasche |
5945.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15511110
|
BUCHI
11R300211C141 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-301 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox |
8480.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15591100
|
BUCHI
11R300211C121 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-301 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox |
8015.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15521110
|
BUCHI
11R300211C151 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-301 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox | N/A | ||||||
15501110
|
BUCHI
11R300211C131 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-301 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox |
9375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15475865
|
BUCHI
11R300251C101 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-305 Wärmebad |
5980.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15511210
|
BUCHI
11R300251C111 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-305 Wärmebad, Woulff-Flasche |
6200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15541210
|
BUCHI
11R300251C141 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-305 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox |
8730.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15521210
|
BUCHI
11R300251C121 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-305 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox | N/A | ||||||
15551210
|
BUCHI
11R300251C151 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-305 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox |
10080.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15531210
|
BUCHI
11R300251C131 |
P+G Sicherheitsbeschichtung | B-305 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox |
9620.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- A combination of convenience and versatility in rotary evaporation
- Modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system
- Heating Bath B-305 can be used with either water or oil heating fluid
- Central interface compatibility to individually regulate each component
- User-friendly operation due to ergonomic electronic or manual lift options
Cold Trap (Dry Ice) condenser
- For distillation of solvents with low boiling points
- Maximum condensation of vapors
- No cooling water is needed, but i.e. dry ice or ice
- Compatible with foam sensor
Smart Distillations
- Enables automated, unattended processes with optimized system parameters to take place
- Users can program their own SOPs into the system, then remotely monitor distillation processes
- BUCHI Cloud Services substantially maximize system uptimes with smart self-service tools and free updates
High Flexibility
- Modular design helps to meet individual requirements for rotary evaporation though high-level system flexibility
- A wide range of system accessories, glassware, and mobile monitoring options are available
- Users are capable of customizing their specific distillation process to fit any desired application
- Seven different glass assemblies that are compatible with various solvents and sample properties
Maximum Convenience
- The R-300 can be easily operated with features such as one-touch interface commands, and fast flask handling with Combi-Clip
- Combi-Clip with snap lock mechanism allows one-handed connection of evaporating flasks
- Options to manually adjust system parameters with intuitively placed buttons
- Immediate adjustment of heating temperature and rotation speed in the case of an urgent or unexpected event
- Exclusive possibility to personalize glassware with a customized permanent print
Spezifikation
13,5 kg | |
10 bis 280 U/min | |
500 cm2 | |
Kühlfalle | |
10 ° bis 50 ° | |
Rotationsverdampfer | |
Rotavapor™ R-300 |
100/240 V | |
Rotationsverdampfung | |
100 W | |
IP 21 | |
CE/CSA-Zulassung | |
50/60 Hz | |
29/32 |