Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300 mit Kühlfalle, elektronischer Hub
The Rotavapor R-300 meets the highest expectations of convenience and versatility in rotary evaporation. A modular design allows the R-300 to be extended to a fully integrated system, with a central interface regulating each component.
Marke:  BUCHI 11R300251C111
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15511210
  • 6200.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
13,5 kg
10 bis 280 U/min
500 cm2
B-305 Wärmebad, Woulff-Flasche
100 W
IP 21
10 ° bis 50 °
Rotationsverdampfer
Rotavapor™ R-300
100/240 V
Rotationsverdampfung
P+G Sicherheitsbeschichtung
220 °C
Kühlfalle
5,5 l
CE/CSA-Zulassung
50/60 Hz
29/32
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Rotavapor™ R-300 mit Kühlfalle, elektronischer Hub > P+G Sicherheitsbeschichtung; B-305 Wärmebad, Woulff-Flasche