Learn More
BUCHI Rotavapor™ Dynamisches R-300 Rotationsverdampfersystem
Merkmale: Vollautomatisierung, methodenbasierter geführter Betrieb, Datenaufzeichnung und Echtzeit-Diagrammerstellung für Rotationsverdampfungen. Rotavapor™ Dynamic R-300 Rotationsverdampfersysteme erfüllen die höchsten Anforderungen im Bereich der praktischen Anwendung und der Reproduzierbarkeit.
10375.00 CHF - 15150.00 CHF
Spezifikation
Spannung | 220/240 V |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 3 kg Kolbenlast, 2,3 l Bad |
Geschwindigkeit | 10 bis 280 U/min |
Vakuumtyp | V-300 Vakuumpumpe |
IP-Schutzart | IP 21 |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15551260
|
BUCHI
11SR300211CP01 |
Inhalt: Elektronischer Hub; V-300 Vakuumpumpe; B-301 Heizbad; SJ 29/32; Kühlfallen-Glasaufbau mit P+G+LT-beschichtetem Kühler und Auffangkolben; I-300 Pro Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox |
12075.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15405875
|
BUCHI
11SR300211VS01 |
Elektronischer Hub; V- Vakuumpumpe; B- Heizbad; SJ /; vertikaler Glasaufbau mit P+G-beschichtetem Kühler und Auffangkolben; I- Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox |
10375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15457134
|
BUCHI
11SR300251VS01 |
Elektronischer Hub; V-300-Vakuumpumpe; B-305-Heizbad; SJ 29/32; vertikaler Glasaufbau mit P+G-beschichtetem Kühler und Auffangkolben; I-300 Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox |
10705.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15485724
|
BUCHI
11SR300251VS11 |
Elektronischer Hub; V- Vakuumpumpe; B- Heizbad; SJ /; vertikaler Glasaufbau mit P+G-beschichtetem Kühler und Auffangkolben; I- Schnittstelle mit Woulff-Flasche und VacuBox; F- Umlaufkühler |
15150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einfache Bedienung über ein Touchscreen mit allen Prozessparametern auf einen Blick
- Geführte Bedienung mit programmierbaren Methoden einschließlich Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten, wenn eine manuelle Interaktion erforderlich ist
- Vollautomatischer Betrieb dank AutoDest™ und Schaumsensor
- Keine schädlichen Emissionen durch einen zweiten Kondensator mit optionalem Niveausensor hinter der Pumpe, der einen möglichen Überlauf des Auffangkolbens meldet
- Sofortstart durch automatische und dynamische Druckanpassung, ohne dass gewartet werden muss, bis Heizbad und Kühler ihre Solltemperatur erreicht haben
- Darstellung aller Prozessparameter auch auf mobilen Geräten
- Effizienter Betrieb und mehr Nachhaltigkeit durch zentral gesteuerten Umlaufkühler und drehzahlgeregelte Vakuumpumpe
- Umfassende Aufzeichnung aller Prozessparameter auf einer SD-Karte zur einfachen Auswertung mit Microsoft Excel
- Push-Benachrichtigungen im Falle eines unerwarteten Ereignisses
Spezifikation
220/240 V | |
10 bis 280 U/min | |
IP 21 | |
10 bis 50 ° | |
Rotationsverdampfersystem | |
SJ 29/32 |
3 kg Kolbenlast, 2,3 l Bad | |
V-300 Vakuumpumpe | |
±1 °C | |
CE, CSA | |
50/60 Hz |